Documentos Principais
SK MES 1
93120837, human lung, Epithelial
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Nome do produto
SK MES 1, 93120837
fonte biológica
human lung
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
2n = 46
morfologia
Epithelial
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Human Caucasian lung squamous carcinoma
Descrição de linhagem celular
Derived from the pleural effusion of a 65 year old Caucasian male with squamous cell carcinoma of the lung. HLA = A3, B7, B27, w30.
Aplicação
Tumourigenicity studies
Perfil do DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 12
D13S317: 11
D16S539: 13
D5S818: 11
D7S820: 8
THO1: 6,9.3
TPOX: 8
vWA: 14
Meio de cultura
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 3-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)