Documentos Principais
COLO 668
87061209, human lung (brain metastasis), Round & Refractile
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Nome do produto
COLO 668, from human lung(brain metastasis), 87061209
fonte biológica
human lung (brain metastasis)
modo de crescimento
Suspension
cariótipo
2n = 46
morfologia
Round & Refractile
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
metastasis
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Human lung oat cell carcinoma
Descrição de linhagem celular
Derived from a brain metastasis of a 47 year old female with oat cell carcinoma of the lung.
Aplicação
Tumourigenicity studies
Perfil do DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 10
D13S317: 10,11
D16S539: 11,12
D5S818: 11
D7S820: 8.2,10
THO1: 9
TPOX: 8
vWA: 16
Meio de cultura
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)