Documentos Principais
COR-L95
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 96020733, human lung, Not specified
Sinônimo(s):
CORL95 Cells
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
fonte biológica
human lung
embalagem
tube of 5 μg 96020733-DNA-5UG
pkg of vial of cells 96020733-1VL
modo de crescimento
Aggregates in suspension
cariótipo
Not specified
morfologia
Not specified
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Human lung small cell carcinoma
Descrição de linhagem celular
The cell line COR-L95 was established from a bronchial biopsy of a 64 year old male. Histology results were consistent with undifferentiated small cell carcinoma.
Aplicação
Cancer Studies
Meio de cultura
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Maintain cultures between 3-9 x 100,000 cells / ml; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)