COR-L279
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 96020724, human lung (lymph node metastasis), Not specified
Sinônimo(s):
CORL279 Cells, LuCL4 Cells
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human lung (lymph node metastasis)
embalagem
tube of 5 μg 96020724-DNA-5UG
pkg of vial of cells 96020724-1VL
modo de crescimento
Aggregates in suspension
cariótipo
Not specified
morfologia
Not specified
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
metastasis
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Categorias relacionadas
Origem de linhagem celular
Descrição de linhagem celular
Aplicação
Perfil do DNA
CSF1PO: 11
D13S317: 12
D16S539: 11
D5S818: 12
D7S820: 9,10
THO1: 6,9.3
TPOX: 9,11
vWA: 16,17
Meio de cultura
Rotina de subcultura
Outras notas
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)