Documentos Principais
SW 403
87071008, human colon, Epithelial
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Nome do produto
SW 403, 87071008
fonte biológica
human colon
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
2n = 46, triploid
morfologia
Epithelial
produtos
Carcinoembryonic antigen (CEA)
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Human Caucasian colon adenocarcinoma
Descrição de linhagem celular
Established from a grade III adenocarcinoma of the bowel of a 51 year old Caucasian female. The cells produce CEA and are tumorigenic in nude mice. Electron microscopy reveals prominent golgi apparatus.
Aplicação
Tumourigenicity studies
Meio de cultura
L15 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:6 i.e. seeding at 2-3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; No CO2; 37°C. Cells do not reach confluency but will grow in small islands.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)