Documentos Principais
SW 948
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 91030714, human colon, Epithelial
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
fonte biológica
human colon
embalagem
tube of 5 μg 91030714-DNA-5UG
pkg of vial of cells 91030714-1VL
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Not specified
morfologia
Epithelial
produtos
Carcinoembryonic antigen (CEA)
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Human Caucasian colon adenocarcinoma
Descrição de linhagem celular
Derived from a grade III adenocarcinoma of the colon of an 81 year old Caucasian female. The cells synthesise relatively large amounts of CEA (2,000ng/1,000,000 cells in 21 days).
Aplicação
Tumourigenicity studies
Perfil do DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 12
D13S317: 10,11
D16S539: 11,12
D5S818: 11
D7S820: 9,11
THO1: 6,9.3
TPOX: 8,11
vWA: 16,18
Meio de cultura
L15 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 3-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; No CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)