Documentos Principais
HCT-15
91030712, human colon, Epithelial-like
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Nome do produto
HCT-15, 91030712
fonte biológica
human colon
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
2n = 46, quasidiploid
morfologia
Epithelial-like
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Human colon adenocarcinoma
Descrição de linhagem celular
Colorectal adenocarcinoma which is tumorigenic in nude mice.The four cell lines: DLD-1 (90102540), HCT-15 (91030712), HCT-8 (90032006) and HRT-18 (86040306) have been shown to have a common genetic origin.
Aplicação
HCT-15 cell line has been used to study the role and efficiency of nexrutine (NX), an extract from Phellodendron amurense, against colon cancer.
Meio de cultura
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 20% Foetal Bovine Serum (FBS) (heat inactivated).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
DNA, RNA, cDNA derived from ECACC mammalian cell lines allow screening for genes or expression patterns to identify lines most suitable for specific research.