LoVo Cell Line human
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 87060101, human colon (supraclavicular lymph node metastasis), Epithelial
Sinônimo(s):
LoVo Cells
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human colon (supraclavicular lymph node metastasis)
embalagem
tube of 5 μg 87060101-DNA-5UG
pkg of vial of cells 87060101-1VL
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Modal no. 49, (2n=46)
morfologia
Epithelial
produtos
Carcinoembryonic antigen (CEA)
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
metastasis
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Categorias relacionadas
Origem de linhagem celular
Descrição de linhagem celular
Aplicação
Perfil do DNA
CSF1PO: 11,13,14
D13S317: 8,11
D16S539: 9,12
D5S818: 11,13
D7S820: 10,11
THO1: 9.3
TPOX: 8,9
vWA: 17,18
Meio de cultura
Rotina de subcultura
Outras notas
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
DNA, RNA, cDNA derived from ECACC mammalian cell lines allow screening for genes or expression patterns to identify lines most suitable for specific research.