Documentos Principais
SW 1116
87071006, human colon, Epithelial
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
fonte biológica:
human colon
modo de crescimento:
Adherent
cariótipo:
2n = 46, hypotriploid
morfologia:
Epithelial
produtos:
Carcinoembryonic antigen (CEA)
receptores:
Not specified
doença(s) relevante(s):
cancer
Nome do produto
SW 1116, 87071006
fonte biológica
human colon
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
2n = 46, hypotriploid
morfologia
Epithelial
produtos
Carcinoembryonic antigen (CEA)
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Human Caucasian colon adenocarcinoma
Descrição de linhagem celular
Derived from a grade II adenocarcinoma of the colon extending into the muscularis from a 73 year old Caucasian male. The cells exhibit brush borders and produce high levels of CEA.
Aplicação
Tumourigenicity studies
Meio de cultura
L15 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; CO2 is not needed. Medium change after 4-5 days. 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)