HT29-MTX-E12
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 12040401, human colon, Epithelial
Sinônimo(s):
HT-29-MTX-E12 Cells, HT29, HT29 Cells, HT29-MTX, HT29-MTX Cells, MTX-E12 Cells
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human colon
embalagem
tube of 5 μg 12040401-DNA-5UG
pkg of vial of cells 12040401-1VL
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Not specified
morfologia
Epithelial
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Categorias relacionadas
Origem de linhagem celular
Descrição de linhagem celular
Perfil do DNA
Amelogenin: X
CSF1PO: 11,12
D13S317: 11
D16S539: 11,12
D5S818: 11,12
D7S820: 10
THO1: 6
TPOX: 8,9
vWA: 17
Meio de cultura
Rotina de subcultura
Outras notas
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)