EMJ human cell line
86021103, IHW Number: 9097, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human blood
embalagem
tube of 5 μg 86021103-DNA-5UG
pkg of vial of cells 86021103-1VL
etnia
North American Caucasian
sexo
female
modo de crescimento
Suspension
cariótipo
Not specified
morfologia
Lymphoblastoid
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
Descrição geral
Descrição de linhagem celular
Perfil do DNA
Cw: 304
B: 4001
HLA DRA: 102
HLA DRB1: 1302
HLA DRB3: 301
HLA DQAP: 1.4
HLA DQA1: 1021
HLA DQB1: 604
HLA DPA1: 1
HLA DPB1: 0301 0401
Perfil sorológico
HLA A ief: 2.2 3.2
HLA C: 10
HLA B: 60
HLA B ief: 60
Bw4/bw6: 6
HLA Dw: 19
HLA DR: 13
HLA Dw2: 26
HLA DR52: 52
HLA DQ: 6
HLA DP: 3 4
Meio de cultura
Rotina de subcultura
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)