Documentos Principais
G-292 Clone A141B1
90110522, human bone, Not specified
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Nome do produto
G-292 Clone A141B1, 90110522
fonte biológica
human bone
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Modal no. 57
morfologia
Not specified
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Human Caucasian osteosarcoma
Descrição de linhagem celular
Derived from a primary osteosarcoma of a 9 year old Caucasian female. Cells exhibit the type B phenotype for G6PD and the karyotype is subtetraploid with chromosome markers.
Aplicação
Tumourigenicity studies
Meio de cultura
McCoy′s 5a + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:5 i.e. seeding at 2-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/0.02% EDTA; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)