A-054
Multicomponent Alcohol Calibration Kit (C1-C3) solution
in H2O (varied conc.), ampule of 3 × 1.2 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
forma
liquid
Características
SNAP-N-SPIKE®/SNAP-N-SHOOT®
embalagem
ampule of 3 × 1.2 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
in H2O (varied conc.)
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Nota de análise
C1 C2 C3
Acetone 500 1000 4000
Ethanol 500 1000 4000
Isopropanol 5001000 4000
Methanol5001000 4000
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1