Documentos Principais
A-127
Supelco
Multicomponent Alcohol Mix
in H2O (varied conc.), certified reference material, Cerilliant®
Sinônimo(s):
Multi-component Alcohol Mix
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Formulário
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 6 × 1.2 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
in H2O (varied conc.)
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
Formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C15H13N3O/c16-11-6-7-13-12(8-11)15(17-9-14(19)18-13)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9,16H2,(H,18,19)/i1D,2D,3D,4D,5D
chave InChI
OYOUQHVDCKOOAL-RALIUCGRSA-N
Descrição geral
A multicomponent calibration kit containing acetone, ethanol, isopropanol, and methanol at concentrations of 100, 250, 500, 1000, 2000, and 4000 μg/mL. This kit is suitable for calibration of blood alcohol testing methods using GC Headspace.
Informações legais
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Ethanol solution certified reference material, 2000 μg/mL in methanol
Supelco
48075
Ethanol solution
Isopropanol 70% in H2O
Sigma-Aldrich
563935
Isopropanol