E-032
Ethanol-200 (10 ampules/kit)
200 mg/dL in H2O, ampule of 10 × 1.2 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinônimo(s):
Ethanol solution, Ethyl alcohol
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Formulário
liquid
embalagem
ampule of 10 × 1.2 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
200 mg/dL in H2O
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
chave InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
E-032-10X1.2ML | 4061833592441 |