Documentos Principais
563935
Sigma-Aldrich
2-Propanol
70% in H2O
Sinônimo(s):
Isopropanol, 2-propanol, IPA, Álcool isopropílico
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.05
Nome do produto
Isopropanol, 70% in H2O
densidade de vapor
2.1 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
33 mmHg
Formulário
liquid
Lim. expl.
2-13.4 %
concentração
69-71 wt. % (2-propanol via KFB method)
70% in H2O
p.e.
80.9-83.2 °C
pf
-89.5 °C
densidade
0.858 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
chave InChI
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O isopropanol, também conhecido como 2-propanol ou álcool isopropílico, é uma solução a 70% em água. i-PrOH é um álcool secundário líquido e incolor, amplamente utilizado como solvente e intermediário em síntese orgânica, miscível em solventes como água, etanol, éter, acetato de etila, THF e clorofórmio.
Aplicação
O isopropanol pode ser usado em muitas aplicações diferentes, devido às suas propriedades.
  • Solvente em síntese orgânica
  • Intermediário químico
  • Desinfetante
  • Limpeza
  • Conservante de amostras
Exoneração de responsabilidade
The product is not intended for use as a biocide under global biocide regulations, including but not limited to US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act, European Biocidal Products Regulation, Canada’s Pest Management Regulatory Agency, Turkey’s Biocidal Products Regulation, Korea’s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) and others.
greener alternative product
Nº do produto
Descrição
Preços
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
72.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
22.2 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
2-propanol Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Supelco
PX1835
2-propanol
2-propanol for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
109634
2-propanol
2-propanol EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
SAFC
1.00995
2-propanol
2-propanol for analysis EMPARTA® ACS
Supelco
1.07022
2-propanol
2-propanol standard for the analysis of tobacco
Supelco
1.00272
2-propanol
2-propanol OmniSolv®
Supelco
PX1834
2-propanol
2-propanol for spectroscopy Uvasol®
Supelco
1.00993
2-propanol
2-propanol gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv®
Supelco
1.01040
2-propanol
Marisol Zuluaga Tamayo et al.
Marine drugs, 17(6) (2019-06-19)
(1) Background: Reperfusion injury refers to the cell and tissue damage induced, when blood flow is restored after an ischemic period. While reperfusion reestablishes oxygen supply, it generates a high concentration of radicals, resulting in tissue dysfunction and damage. Here
Photocatalytic degradation of 2-propanol under irradiation of visible light by nanocrystalline titanium (IV) oxide modified with rhodium ion using adsorption method.
Kitano S, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 39(6), 627-629 (2010)
Photocatalytic degradation of 2-propanol and phenol using Au loaded MnWO4 nanorod under visible light irradiation.
Chakraborty AK, et al.
Journal of Cluster Science, 23(2), 437-448 (2012)
Influence of activated carbon in TiO2 and ZnO mediated photo-assisted degradation of 2-propanol in gas-solid regime.
Matos J, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 99(1), 170-180 (2010)
Solubility of benzoic acid in acetone, 2-propanol, acetic acid and cyclohexane: Experimental measurement and thermodynamic modeling.
Long B, et al.
Fluid Phase Equilibria, 297(1), 113-120 (2010)