Key Documents
K562 cl.6
85011407
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
fonte biológica
human blood
modo de crescimento
Suspension
cariótipo
2n = 46, triploid
morfologia
Lymphoblast
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Categorias relacionadas
Origem de linhagem celular
Human Caucasian chronic myelogenous leukaemia
Descrição de linhagem celular
A subclone of the parent line K562 (Sigma Catalogue number. 89121407). The line is used as an in vitro target for the natural killer assay.
Aplicação
Natural killer assay and tumourigenicity studies
Meio de cultura
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Maintain cultures between 2-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.