About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Produtos recomendados
Nome do produto
A2H, 85011441
fonte biológica
hamster ovary
embalagem
tube of 5 μg 85011441-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85011441-1VL
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
2n = 22
morfologia
Epithelial
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Hamster Chinese ovary
Descrição de linhagem celular
Used for the induction and isolation of nutritionally deficient mutants. A reclone of ′Clone A′ established by Puck (the ′H′ denotes MRC Harwell). Useful for genetic studies due to the low chromosome number.
Aplicação
Genetic studies
Meio de cultura
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)