Huh-7D 12 Cell Line human
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA. 01042712, human liver, Epithelial
Sinônimo(s):
Huh7 Cells, JTC-39 Cells, Japanese Tissue Culture-39 Cells
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human liver
embalagem
tube of 5 μg 01042712-DNA-5UG
vial of cells 01042712-1VL
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
That of original Huh-7
morfologia
Epithelial
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
temperatura de armazenamento
−196°C
Descrição geral
Origem de linhagem celular
Descrição de linhagem celular
Aplicação
Embalagem
Perfil do DNA
CSF1PO: 11
D13S317: 10
D16S539: 10
D5S818: 12
D7S820: 11
THO1: 7
TPOX: 8,11
vWA: 16,18
Meio de cultura
Rotina de subcultura
Outras notas
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)