Documentos Principais
RD
85111502, human embryo, Spindle shaped
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
fonte biológica:
human embryo
modo de crescimento:
Adherent
cariótipo:
Modal no. 56
morfologia:
Spindle shaped
produtos:
Not specified
receptores:
Not specified
doença(s) relevante(s):
cancer
Nome do produto
RD, 85111502
fonte biológica
human embryo
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Modal no. 56
morfologia
Spindle shaped
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Human Caucasian embryo rhabdomyosarcoma
Descrição de linhagem celular
Derived from a malignant embryonal rhabdomyosarcoma from a 7 year old Caucasian female. Also designated TE 32 and 130T in the literature
Aplicação
Tumourigenicity studies
Perfil do DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 10,11
D13S317: 13
D16S539: 10,11
D5S818: 11
D7S820: 8,12
THO1: 9.3
TPOX: 9
vWA: 18
Meio de cultura
DMEM + 2mM Glutamine + 2% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 2% Vitamins + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 i.e. seeding at 4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)