Documentos Principais
C3B9
00020913, Reactivity: Anti-Acetylated α-Tubulin
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
fonte biológica
Mouse x Mouse Hybridoma
ImmunoDon
Mouse spleen
Mieloma
Sp2-0/Ag
Reatividade
Anti-Acetylated α-Tubulin
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Isotipo
IgG12b
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Mouse x Mouse hybridoma
Descrição de linhagem celular
C3B9 was developed by immunizing mice with extracted T. brucei brucei cytoskeleton and fusing the mouse spleen cells with the myeloma Sp2-0/Ag.
Imunogênio
T. brucei brucei cytoskeleton (detergent extracted)
Aplicação
Detection of acetylated α tubulin.
Rotina de subcultura
Maintain cultures between 1-9 x 100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)