C6680
Anti-HNK-1/N-CAM (CD57) antibody, Mouse monoclonal
clone VC1.1, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-HNK-1, Hnk-1 Antibody, Hnk-1 Antibody - Monoclonal Anti-HNK-1/N-CAM (CD57) antibody produced in mouse, Anti-CD57, Anti-N-CAM
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
VC1.1, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
mouse, rat, feline, human
técnica(s)
flow cytometry: 5 μL using 1 × 106 cells
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
Isotipo
IgM
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... B3GAT1(27087)
mouse ... B3gat1(76898)
rat ... B3gat1(117108)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
5th Workshop: code no. NK 67
Imunogênio
Aplicação
- immunohistochemistry
- immunostaining and microscopy
- immunocytochemistry
- immunofluorescence
Ações bioquímicas/fisiológicas
Descrição-alvo
forma física
Exoneração de responsabilidade