C0678
Monoclonal Anti-HNK-1/N-CAM (CD57) antibody produced in mouse
clone VC1.1, ascites fluid, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-HNK-1, Anti-CD57, Anti-N-CAM
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
VC1.1, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
mouse, rat, feline, human
técnica(s)
western blot: 1:4,000 using cerebral cortex extract
Isotipo
IgM
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... B3GAT1(27087)
mouse ... B3gat1(76898)
rat ... B3gat1(117108)
Descrição geral
Especificidade
5th Workshop: code no. NK 67
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry (1 paper)
- as primary antibody for western blot analysis
- immunocytochemistry
- immunocytochemical
- immunohistological staining
Ações bioquímicas/fisiológicas
Descrição-alvo
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?