C1625
L-Canavanine
≥98% (TLC), powder, from Canavalia ensiformis
Sinônimo(s):
L-α-Amino-γ-(guanidinooxy)-n-butyric acid
About This Item
Produtos recomendados
product name
L-Canavanine, ≥98% (TLC), powder, from Canavalia ensiformis
fonte biológica
Canavalia ensiformis
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
powder
cor
white to yellow
solubilidade
H2O: <100 mg/mL
aplicação(ões)
detection
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](CCONC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N4O3/c6-3(4(10)11)1-2-12-9-5(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,10,11)(H4,7,8,9)/t3-/m0/s1
chave InChI
FSBIGDSBMBYOPN-VKHMYHEASA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3