C001
Acetylethylcholine mustard hydrochloride
>97% (GC), powder
Sinônimo(s):
Acetyl AF-64
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>97% (GC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white
pf
78-81 °C
solubilidade
H2O: >5 mg/mL
ethanol: soluble
methanol: soluble
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].CCN(CCCl)CCOC(C)=O
InChI
1S/C8H16ClNO2.ClH/c1-3-10(5-4-9)6-7-12-8(2)11;/h3-7H2,1-2H3;1H
chave InChI
CHWPASAPXMNLKO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Atenção
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
204.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
96 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?