B6272
8-Bromoadenosine
powder
Sinônimo(s):
6-Amino-8-bromopurine riboside, 8-Bromoadenine-9-β-D-ribofuranoside
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
forma
powder
atividade óptica
[α]/D -55 to -50°, c = 22-28 mg/mL in DMSO
cor
white
pf
210-212 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
1 M HCl: 49-51 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ncnc2n([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)c(Br)nc12
InChI
1S/C10H12BrN5O4/c11-10-15-4-7(12)13-2-14-8(4)16(10)9-6(19)5(18)3(1-17)20-9/h2-3,5-6,9,17-19H,1H2,(H2,12,13,14)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1
chave InChI
VJUPMOPLUQHMLE-UUOKFMHZSA-N
Informações sobre genes
rat ... Adora2a(25369)
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3