SML0628
8-Aminoadenosine
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
6,8-Diamino-9-β-D-ribofuranosyl-9H-purine, 8-Amino Adenosine, 8-Amino-Adenosine, 8-NH2-Ado, NSC 90394
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[n]2(c3ncnc(c3nc2N)N)C1OC(C(C1O)O)CO
InChI
1S/C10H14N6O4/c11-7-4-8(14-2-13-7)16(10(12)15-4)9-6(19)5(18)3(1-17)20-9/h2-3,5-6,9,17-19H,1H2,(H2,12,15)(H2,11,13,14)
chave InChI
DVGWFQILDUEEGX-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)