PHR3123
Rabeprazole Related Compound C
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinônimo(s):
2-Mercaptobenzimidazole, 1,3-Dihydro-2H-benzimidazole-2-thione, 2-Benzimidazolethiol
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1598042
família API
rabeprazole
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 50 mg
pf
300-304 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
S=C1Nc2ccccc2N1
InChI
1S/C7H6N2S/c10-7-8-5-3-1-2-4-6(5)9-7/h1-4H,(H2,8,9,10)
chave InChI
YHMYGUUIMTVXNW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1A - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)