PHR3752
Rabeprazole Related Compound B
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
Rabeprazole N-oxide, 2-[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-1-oxypyridin-2-yl]methylsulfinyl]-1H-benzimidazole
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1598031
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 50 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(Cc3[n+](ccc(c3C)OCCCOC)[O-])c1[nH]c2c(n1)cccc2
InChI
1S/C18H21N3O4S/c1-13-16(21(22)9-8-17(13)25-11-5-10-24-2)12-26(23)18-19-14-6-3-4-7-15(14)20-18/h3-4,6-9H,5,10-12H2,1-2H3,(H,19,20)
chave InChI
ZOEQFVVMBAVTRU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)