A8138
8-(6-Aminohexyl)aminoadenosine 3′:5′-cyclic monophosphate
~98%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
~98%
Nível de qualidade
Formulário
powder
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear, colorless
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
NCCCCCCNc1nc2c(N)ncnc2n1[C@@H]3O[C@@H]4COP(O)(=O)O[C@H]4[C@H]3O
InChI
1S/C16H26N7O6P/c17-5-3-1-2-4-6-19-16-22-10-13(18)20-8-21-14(10)23(16)15-11(24)12-9(28-15)7-27-30(25,26)29-12/h8-9,11-12,15,24H,1-7,17H2,(H,19,22)(H,25,26)(H2,18,20,21)/t9-,11-,12-,15-/m1/s1
chave InChI
WCWLOZYNRVLFOG-SDBHATRESA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)