Documentos Principais
B173
Sigma-Aldrich
BRL 54443 maleate salt
solid
Sinônimo(s):
3-(1-Methylpiperidin-4-yl)-1H-indol-5-ol maleate salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H18N2O · C4H4O4
Número CAS:
Peso molecular:
346.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
forma
solid
Nível de qualidade
cor
white
solubilidade
H2O: 50 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)\C=C/C(O)=O.CN1CCC(CC1)c2c[nH]c3ccc(O)cc23
InChI
1S/C14H18N2O.C4H4O4/c1-16-6-4-10(5-7-16)13-9-15-14-3-2-11(17)8-12(13)14;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-3,8-10,15,17H,4-7H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
chave InChI
INGCLXPSKXSYND-BTJKTKAUSA-N
Informações sobre genes
Ações bioquímicas/fisiológicas
Potent 5-HT1E/1F serotonin receptor agonist.
Atenção
Photosensitive
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
BRL 54443 a potent agonist with selectivity for human cloned 5-HT1E and 5-HT1F receptors.
Brown, et al.
British Journal of Pharmacology, 123, 233P-233P (1998)
Effect of BRL 54443 (3-(1-methylpiperidin-4-yl)-1H-indol-5-ol) a 5-HT1E/1F receptor agonist on general behaviour and maximal electroshock seizure threshold in the rat.
Lightowler, et al.
British Journal of Pharmacology, 123, 237P-237P (1998)