Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
AV34094
Sigma-Aldrich
Anti-NPM1 (AB1) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinônimo(s):
Anti-Nucleophosmin (nucleolar phosphoprotein B23, numatrin)
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
conjugado:
unconjugated
application:
IHC
WB
clone:
polyclonal
reatividade de espécies:
mouse, dog, pig, human, horse, rabbit, rat
citations:
1
técnica(s):
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
33 kDa
reatividade de espécies
mouse, dog, pig, human, horse, rabbit, rat
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NPM1(4869)
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human NPM1
Aplicação
Mouse retinas were subjected to western blot analysis using rabbit anti-NPM1 with incubation overnight at 4 degrees. Antibody was diluted 1:1000.
Ações bioquímicas/fisiológicas
NPM1 is a member of Nucleophosmin (NPM) family. NPM is a ubiquitously expressed nucleolar phosphoprotein that continuously shuttles between the nucleus and cytoplasm
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: DMDMSPLRPQNYLFGCELKADKDYHFKVDNDENEHQLSLRTVSLGAGAKD
forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)