A7356
Anti-Atg16L antibody produced in rabbit
fractionated antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-APG16L, Anti-ATG16 autophagy related 16-like 1 (S. cerevisiae), Anti-ATG16L1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
fractionated antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~70 kDa (several isonform bands)
reatividade de espécies
rat, mouse, human
técnica(s)
western blot: 1:500-1:1,000 using whole extracts of human A549 cells, rat PC12 cells, and HEK-293T cells expressing mouse Atg16l
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ATG16L1(55054)
mouse ... Atg16l1(77040)
rat ... Atg16l1(363278)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)