A6981
Acamprosate calcium
≥98% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
3-(Acetylamino)-1-propanesulfonic acid calcium salt (2:1)
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
solubilidade
H2O: >5 mg/mL
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)NCCCS(=O)(=O)O[Ca]OS(=O)(=O)CCCNC(C)=O
InChI
1S/2C5H11NO4S.Ca/c2*1-5(7)6-3-2-4-11(8,9)10;/h2*2-4H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9,10);/q;;+2/p-2
chave InChI
BUVGWDNTAWHSKI-UHFFFAOYSA-L
Informações sobre genes
human ... GABRA1(2554) , GABRA2(2555) , GABRA3(2556) , GABRA4(2557) , GABRA5(2558) , GABRA6(2559) , GABRB1(2560) , GABRB2(2561) , GABRB3(2562) , GABRD(2563) , GABRE(2564) , GABRG1(2565) , GABRG2(2566) , GABRG3(2567) , GABRP(2568) , GABRQ(55879) , GRIN1(2902) , GRIN2A(2903) , GRIN2B(2904) , GRIN2C(2905) , GRIN2D(2906) , GRIN3A(116443) , GRIN3B(116444)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
We offer many products related to GABAA receptors for your research needs.
Conteúdo relacionado
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience