PHR2821
Acamprosate Calcium
Sinônimo(s):
Acamprosate calcium, 3-(Acetylamino)-1-propanesulfonic acid calcium salt (2:1)
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to BP BP1172
traceable to USP 1000554
descrição
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
embalagem
pkg of 400 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)NCCCS(=O)(=O)O[Ca]OS(=O)(=O)CCCNC(C)=O
InChI
1S/2C5H11NO4S.Ca/c2*1-5(7)6-3-2-4-11(8,9)10;/h2*2-4H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9,10);/q;;+2/p-2
chave InChI
BUVGWDNTAWHSKI-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)