Documentos Principais
L1417
Sigma-Aldrich
15(S)-Latanoprost solution
≥95%
Sinônimo(s):
(5Z,9α,11α,15S)-9,11,15-Trihydroxy-17-phenyl-18,19,20-trinor-prost-5-en-1-oate isopropyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H40O5
Peso molecular:
432.59
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
liquid
concentração
10 mg/mL in methyl acetate
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)OC(=O)CCC\C=C/C[C@H]1[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@@H]1CC[C@H](O)CCc2ccccc2
InChI
1S/C26H40O5/c1-19(2)31-26(30)13-9-4-3-8-12-22-23(25(29)18-24(22)28)17-16-21(27)15-14-20-10-6-5-7-11-20/h3,5-8,10-11,19,21-25,27-29H,4,9,12-18H2,1-2H3/b8-3-/t21-,22-,23-,24+,25-/m1/s1
chave InChI
GGXICVAJURFBLW-SCTZCWPJSA-N
Ligação
15(S)-Latanoprost is the less active C-15 isomer of latanoprost where the C-15 hydroxyl group is inverted relative to its natural (α) position in a prostaglandin such as PGF. The 15(S)-isomer of latanoprost occurs as an impurity of between 0.1 and 1% in most commercial preparations of latanoprost.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
3.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-16 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)