L1167
Latanoprost
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
Isopropyl (5Z,9α,11α,15R)-9,11,15-trihydroxy-17-phenyl-18,19,20-trinor-prost-5-en-1-oate, Isopropyl (Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-dihydroxy-2-[(3R)-3-hydroxy-5-phenylpentyl]cyclopentyl]hept-5-enoate, Xalatan
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
oil
cor
colorless to yellow
solubilidade
DMSO: freely soluble
methanol: soluble
originador
Johnson & Johnson
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)OC(=O)CCC\C=C/C[C@H]1[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@@H]1CC[C@@H](O)CCc2ccccc2
InChI
1S/C26H40O5/c1-19(2)31-26(30)13-9-4-3-8-12-22-23(25(29)18-24(22)28)17-16-21(27)15-14-20-10-6-5-7-11-20/h3,5-8,10-11,19,21-25,27-29H,4,9,12-18H2,1-2H3/b8-3-/t21-,22+,23+,24-,25+/m0/s1
chave InChI
GGXICVAJURFBLW-CEYXHVGTSA-N
Informações sobre genes
human ... PTGFR(5737)
Aplicação
- in the preparation of thermo-sensitive hydrogel consisting of curcumin-loaded nanoparticles (CUR-NPs) to determine its therapeutic effects on human trabecular meshwork (TM) cells under oxidative stress.
- as an ester pro-drug to study its effects on the murine ocular surface in mice.
- in the preparation of thermo-sensitive hydrogel to study its effects on controlling ocular hypertension.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research