Documentos Principais
5.05989
Sigma-Aldrich
Vigabatrin
Sinônimo(s):
Vigabatrin, 4-Amino-5-hexenoic acid, GABA Transaminase Inhibitor, Vigabatrin, γ-Vinyl-GABA, Sabril
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H11NO2
Número CAS:
Peso molecular:
129.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥99% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
H2O: 100 mM
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[N+H3]C(CCC(=O)[O-])C=C
InChI
1S/C6H11NO2/c1-2-5(7)3-4-6(8)9/h2,5H,1,3-4,7H2,(H,8,9)
chave InChI
PJDFLNIOAUIZSL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A selective, irreversible inhibitor of GABA transaminase with antiepileptic properties. Covalently binds to the active site of GABA tansaminase to inactivate it in a dose-dependent manner and increases extracellular GABA levels in the brain. Rapidly absorbed following oral administration and is shown to inhibit [3H]GABA uptake across the apical membrane of Caco-2 cell monolayers in a concentration-dependent manner (IC50 = 2.9 mM)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Primary Target
GABA Transaminase
Reversible: no
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Outras notas
Abbot, E.L., et al. 2006. Br. J. Pharmacol.147, 298.
Schmid, L., et al. 1996. J. Pharmacol. Exp. Therap.276, 977.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1