N6037
Neridronate
≥97% (NMR), solid, bone resorption inhibitor
Sinônimo(s):
6-Amino-1-hydroxyhexylidene bisphosphonic acid, Neridronic acid, Nerixia
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Neridronate, ≥97% (NMR), solid
descrição
may contain <1% (w/w) inorganic salts
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (NMR)
Formulário
solid
cor
white
solubilidade
H2O: >5 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NCCCCCC(O)(P(O)(O)=O)P(O)(O)=O
InChI
1S/C6H17NO7P2/c7-5-3-1-2-4-6(8,15(9,10)11)16(12,13)14/h8H,1-5,7H2,(H2,9,10,11)(H2,12,13,14)
chave InChI
PUUSSSIBPPTKTP-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?