I5784
Ibandronate sodium salt
≥97% (NMR), solid
Sinônimo(s):
(1-Hydroxy-3-(methylpentylamino)propylidene)bisphosphonic acid sodium, Bondronat
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97% (NMR)
forma
solid
condição de armazenamento
protect from light
cor
white
solubilidade
H2O: >10 mg/mL
originador
Roche
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CCCCCN(C)CCC(O)(P(O)(O)=O)P(O)([O-])=O
InChI
1S/C9H23NO7P2.Na/c1-3-4-5-7-10(2)8-6-9(11,18(12,13)14)19(15,16)17;/h11H,3-8H2,1-2H3,(H2,12,13,14)(H2,15,16,17);/q;+1/p-1
chave InChI
LXLBEOAZMZAZND-UHFFFAOYSA-M
Informações sobre genes
human ... FDPS(2224)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Conteúdo relacionado
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research