T4580
Tiludronate disodium salt hydrate
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
Skelid, Tiludronic acid disodium, [[(4-Chlorophenyl)thio]methylene]bisphosphonic acid disodium salt hydrate
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to off-white
solubilidade
H2O: >10 mg/mL, clear
originador
Sanofi Aventis
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].[Na+].OP([O-])(=O)C(Sc1ccc(Cl)cc1)P(O)([O-])=O
InChI
1S/C7H9ClO6P2S.2Na.H2O/c8-5-1-3-6(4-2-5)17-7(15(9,10)11)16(12,13)14;;;/h1-4,7H,(H2,9,10,11)(H2,12,13,14);;;1H2/q;2*+1;/p-2
chave InChI
SZVJRJRMQCKFON-UHFFFAOYSA-L
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)