Y0002248
Ibandronate sodium monohydrate
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Ibandronate monosodium salt monohydrate
About This Item
Produtos recomendados
família API
ibandronate
fabricante/nome comercial
EDQM
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C9H23NO7P2.Na.H2O/c1-3-4-5-7-10(2)8-6-9(11,18(12,13)14)19(15,16)17;;/h11H,3-8H2,1-2H3,(H2,12,13,14)(H2,15,16,17);;1H2/q;+1;/p-1
chave InChI
VBDRTGFACFYFCT-UHFFFAOYSA-M
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)