A6005
Amygdalin
≥99% (HPLC), from apricot kernels
Sinônimo(s):
D-Mandelonitrile 6-O-β-D-glucosido-β-D-glucoside, D-Mandelonitrile-β-gentiobioside, Amygdaloside, Laetrile
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
apricot kernels
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (HPLC)
Formulário
powder
técnica(s)
HPLC: suitable
Impurezas
<11% water (Karl Fischer)
cor
white
pf
223-226 °C
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](OC(C#N)c3ccccc3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C20H27NO11/c21-6-10(9-4-2-1-3-5-9)30-20-18(28)16(26)14(24)12(32-20)8-29-19-17(27)15(25)13(23)11(7-22)31-19/h1-5,10-20,22-28H,7-8H2/t10?,11-,12-,13-,14-,15+,16+,17-,18-,19-,20-/m1/s1
chave InChI
XUCIJNAGGSZNQT-SWRVSKMJSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)