01432
Rebaudioside A
≥96% (HPLC)
Sinônimo(s):
(4α)-13-[(2-O-β-D-glucopyranosyl-3-O-β-Dglucopyranosyl-β-D-glucopyranosyl)-oxy]kaur-6-en-8-oic acid β-Dglucopyranosyl ester, Glycoside A3, Glycoside X, Stevioside a3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
plant
Nível de qualidade
Ensaio
≥96% (HPLC)
forma
powder
atividade óptica
[α]/D -33.0±3.0°, c = 1% in H2O
cor
white
pf
242-244 °C
solubilidade
water: soluble
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@]12CCC[C@](C)([C@H]1CC[C@]34CC(=C)C(CC[C@@H]23)(C4)O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)[C@H]5O[C@@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)C(=O)O[C@@H]8O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]8O
InChI
1S/C44H70O23/c1-17-11-43-9-5-22-41(2,7-4-8-42(22,3)40(59)66-38-33(58)30(55)26(51)20(14-47)62-38)23(43)6-10-44(17,16-43)67-39-35(65-37-32(57)29(54)25(50)19(13-46)61-37)34(27(52)21(15-48)63-39)64-36-31(56)28(53)24(49)18(12-45)60-36/h18-39,45-58H,1,4-16H2,2-3H3/t18-,19-,20-,21-,22+,23+,24-,25-,26-,27-,28+,29+,30+,31-,32-,33-,34+,35-,36+,37+,38+,39+,41-,42-,43-,44+/m1/s1
chave InChI
HELXLJCILKEWJH-NCGAPWICSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3