SMB00173
Prunasin
≥90% (LC/MS-ELSD)
Sinônimo(s):
D-Mandelonitrile β-D-glucoside
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥90% (LC/MS-ELSD)
Formulário
solid
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OCC1OC(OC(C#N)c2ccccc2)C(O)C(O)C1O
InChI
1S/C14H17NO6/c15-6-9(8-4-2-1-3-5-8)20-14-13(19)12(18)11(17)10(7-16)21-14/h1-5,9-14,16-19H,7H2
chave InChI
ZKSZEJFBGODIJW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)