A6979
Anti-AtMPK4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, liquid
Sinônimo(s):
Anti-Arabidopsis thaliana MPK4
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
grau
Molecular Biology
for molecular biology
clone
polyclonal
Formulário
liquid
peso molecular
antigen 43 kDa
reatividade de espécies
Arabidopsis thaliana
técnica(s)
western blot: 0.5-1 μg/mL using extract (cytosolic fraction) of Arabidopsis thaliana and Nicotiana tabacum leaves
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Arabidopsis thaliana ... ATMPK4(828151)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- co-immunoprecipitation
- western blotting
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Anthocyanin Accumulation in Arabidopsis