05-531
Anti-His Tag Antibody
clone 4D11, mouse monoclonal, Upstate
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-Histidine Tagged Antibody, clone 4D11, clone 4D11, Upstate®, from mouse
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4D11, monoclonal
reatividade da espécie (prevista por homologia)
all
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HRG(3273)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Nota de análise
Cells expressing the His-tag
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1