04-1664
Anti-Histidine Tag Antibody, clone RM146
clone RM146, from rabbit
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
RM146, monoclonal
reatividade da espécie (prevista por homologia)
all
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HRG(3273)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Secondary & Control Antibodies
Secondary Antibodies Adsorbed for Dual Labeling
Qualidade
Western Blotting Analysis (WB): 0.2 μg/mL of this antibody detected Histidine Tag in HEK293T cell lysate transfected with His-Tag fusion protein X and E. coli lysate with His-Tag Protein Y.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Note: Variability in freezer temperatures below -20°C may cause glycerol containing solutions to become frozen during storage.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash