Documentos Principais
AP128
Sigma-Aldrich
Goat Anti-Mouse IgM Antibody
Chemicon®, from goat
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Aplicação
Goat anti-Mouse IgM Antibody is an antibody against Mouse IgM for use in ELISA, IP & WB.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2