A4540
Anti-Mouse IgM (μ-chain specific)−Agarose antibody produced in goat
IgG fraction of antiserum, saline suspension
Sinônimo(s):
Anti-Mouse IgM, Goat Anti-Mouse IgM
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
agarose conjugate
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
forma
saline suspension
reatividade de espécies
mouse
Extensão da rotulagem
≥5 mg per mL
técnica(s)
Ouchterlony double diffusion: suitable
capacidade
0.4 mg binding capacity
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Goat anti-mouse IgM (μ-chain specific)-agarose antibody is specific for mouse IgM when tested against purified mouse IgA, IgG (all subclasses), and IgM myeloma proteins.
Aplicação
Chromatin immunoprecipitation (1 paper)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3